Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, solid
Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
Marke: Molecular Probes™ S888
570.69 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
- Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
- Die Bindungsaktivität von Streptavidin wurde als > 11 Einheiten pro mg Protein bestimmt
- Eine Einheit der Bindungsaktivität ist definiert als die Menge an Protein, die 1 µg Biotin bindet (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
- Aufbewahrung bei 4 °C
Spezifikation
Unkonjugiert | |
Lagerung nach Eingang:≤ -20 °C, mit Trockenmittel | |
Fest |
5 mg | |
Raumtemperatur | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.