Learn More
IBA Lifesciences Streptamer™ XL Lösungsset
IBA Lifesciences™ Streptamer™ Lösungsset XL ist für die Reinigung und Dissoziation konzipiert.
Marke: IBA Lifesciences 6-5603-055
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält 11 x 50 ml Streptamer™ Waschpuffer (Puffer IS, 10x)
- Enthält 5 x 1 ml D-Biotin-Stammlösung für die Streptamer™ Technologie
- Beide Lösungen sind steril, gefiltert und enthalten keine Konservierungsmittel.
- Bitte unter sterilen Bedingungen handhaben
Spezifikation
11 x 50 ml Waschpuffer, 5 x 1 ml Lagerlösung | |
Waschpuffer und D-Biotin-Lagerlösung | |
Waschen und Dissoziation von Streptamer™ Reagenzien aus Zellen |