Learn More
IBA Lifesciences StrepMan Magnet
Der IBA Lifesciences GmbH StrepMan Magnet ist für die manuelle Zellisolierung mittels Strep-Tactin™ Magnetic MicroBeads und Streptamer™ Technologie konzipiert.
Marke: IBA Lifesciences 6-5650-065
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der StrepMan Magnet besteht aus einem Kunststoffrahmen mit zwei eingebetteten Permanentmagneten und nimmt zwei verschiedene Röhrchengrößen auf.
- Er eignet sich für 2x konische 15 ml-Reaktionsröhrchen sowie 2x konische 50 ml-Reaktionsröhrchen.
- Er kann zur magnetischen Zellisolierung mittels MicroBeads (z. B. Strep-Tactin™ Magnetic MicroBeads) verwendet werden.
Spezifikation
Für 2x konische 15 ml-Reaktionsröhrchen sowie 2x konische 50 ml-Reaktionsröhrchen |