Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säule
Schwerkraftflusssäule für Traceless Affinty Cell Selection und Exosomisolierung
Spezifikation
Zusammensetzung | Vorgepackt in Puffer, pH-Wert 8: 100 mM Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % Natriumazid |
---|---|
Support-Typ | Quervernetzte Agarose |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Affinitätsschromatographiezelle oder Exosomisolierung |
Beschreibung
- Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen enthalten mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™beschichtete Agarose-Makrobeads.
- Eine spezielle Vernetzung ermöglicht den Einsatz für Zellisolierungs- und Depletionsansätze.
- Sie wurden für die säulenbasierte Traceless Affinty Cell Selection (Fab-TACS™/Nano-TACS™) entwickelt.
- Bei diesem Ansatz werden zu Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) oder Nanokörpern (Nano-Streps) fusionierte Fab-Fragmente an Strep-Tactin™ auf der Agarosematrix gebunden.
- Nach der spezifischen Erfassung von Zellen werden Fab-/Nano-Streps durch Zugabe von Biotin aus der Strep-Taktin™-Agarose freigesetzt.
- Auf diese Weise werden die Zellen für weitere nachgelagerte Anwendungen eluiert.
- Dasselbe Prinzip gilt für die Exosomisolierung (Fab-TACS™ für Exosome).
- Alternativ zu Fab-Streps/Nano-Streps lassen sich Säulen mit Twin-Strep-markierten, dethiobiotinylierten oder biotinylierten Antikörpern laden (irreversible Bindung).
- Dadurch eignen sich Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen auch für die negative Zellselektion bzw. Depletion.
Spezifikation
Vorgepackt in Puffer, pH-Wert 8: 100 mM Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % Natriumazid | |
Quervernetzte Agarose | |
Affinitätsschromatographiezelle oder Exosomisolierung |
For Research Use Only.