Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ High Capacity Cartridge
Strep-Tactin™ 4Flow™ Kassette mit hoher Kapazität ist eine HPLC/FPLC-Kassette zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
163.00 CHF - 403.00 CHF
Spezifikation
Support-Typ 4 % Agarose, vernetzt
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC/FPLC
Ziel Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II
Format Vorverpackte Kassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17285794
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-5027-001
1 x 1 ml
163.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17295794
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-5028-001
1 x 5 ml
403.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ Kassetten mit hoher Kapazität enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen mit HPLC/FPLC-Geräten wie z. B. Äkta™ Systemen (Cytiva) eignet.
  • Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (> 95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ hat Strep-Tactin™XT 4Flow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™XT, was zu einer 2-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
Spezifikation
Spezifikation
4 % Agarose, vernetzt
HPLC/FPLC
Vorverpackte Kassette
50 bis 150 μm
Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II