Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumtiegel mit gerader Wandfläche
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035930.KT
91.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Gerade Wand | |
15mL | |
41mm |
Zirkonium | |
Außen: 33mm | |
Zirkoniumtiegel |