Learn More
BRAND™ Gerader Ventilhahn, BISTABIL DURAN für Büretten 50ml, Ventilöffnung 0-2,5 mm
Ventilgehäuse mit präziser Boro 3.3-Bürettenspitze. Austauschbare PTFE-Ventilspindel, Polypropylen-Kappe und Rückhaltevorrichtung.
Marke: BRAND™ 82222
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Boro 3.3-Konstruktion
- Zur Verwendung mit Büretten
- Ventilöffnung von 0 auf 2.5 mm
Spezifikation
50 ml | |
Borosilikatglas | |
Mit Haltevorrrichtung |
Für Büretten | |
Je 1 | |
Gerader Nadelventil-Sperrhahn |