Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gerades Schlauchverbindungsstück
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 01600008
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10439172
  • 13.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 21-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schlauchverbindungsstücke
  • Gerade
  • Mit zwei Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
8 mm
115 NS
Zwei Glasoliven