Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerade Tropfenfänger
Zum Aufsetzen auf Destillationskolben zur Tropfenabscheidung. Lenz Laborglasinstrumente™ Gerade Tropfenfänger nach Stutzer sind aus langlebigem Duran™ Glasrohr gefertigt.
72.88 CHF - 222.60 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung von Tropfen (direkte Platzierung auf Destillationskolben) |
---|---|
Typ | Tropfenfänger nach Stutzer gerade |
Material | Duran Glas |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10588421
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05035011 |
NS 14/23 NS 14/23 |
81.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11953461
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05035045 |
NS 29/32, NS 14/23 |
72.88 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10231071
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05035044 |
NS 29/32, NS 29/32 |
222.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Gerade mit NS-Kegel und Sockel
- Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung
Spezifikation
Zur Trennung von Tropfen (direkte Platzierung auf Destillationskolben) | |
Tropfenfänger nach Stutzer gerade | |
Duran Glas |