Learn More
John Guest™ Gerade Kugelkopf-Verbindungsstücke
John Guest™ Gerade Kugelkopf-Verbindungsstücke - Eine einzelne Armatur ermöglicht sichere Verbindungen und eine schnelle Trennung.Die Anschlüsse sind mit halbstarren Kunststoffschläuchen und weichen Metallschläuchen kompatibel.
Marke: John Guest™ 34006-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steckanschluss
- Keine Notwendigkeit, zwei Verbindungsstücke zu kaufen
- Entspricht den Anforderungen der NSF und FDA für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
- Schnelles Anschließen und Trennen für eine Vielzahl von Schlauchmaterial
- Auslaufsicher
Spezifikation
Stecknippel für gerade Kugelkopf-Verbindungsstücke | |
Acetalharz | |
Luft: -25 °C; Wasser: 0 °C | |
1/4 in. | |
Nitril | |
30 in. Hg, 762 mm Hg | |
Luft: 75 °C; Wasser: 60 °C |
Autoklavierbar | |
Luft: -14 °F; Wasser: 33 °F | |
Unsteril | |
Autoklav, Ethylenoxid (EtO) | |
150 psi für Luft, 250 psi für Wasser | |
Luft: 167 °F; Wasser: 140 °F |