Learn More
Epredia™ STP 120 Gewebeeinbettautomat mit Abschleuderfunktion
Verarbeiten Sie biologische Proben von der chemischen Fixierung bis hin zur Paraffin-Infiltration mit dem Epredia™ STP 120 Gewebeeinbettautomaten mit Abschleuderfunktion.
29865.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen Korb | 120 oder 240 Kassetten |
---|---|
Reagenzkapazität | 1,8 L |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 33,5 in. |
Durchmesser (metrisch) | 85 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 19,6 bis 27,5 in. |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340710
|
Epredia™
813150 |
Inklusive Belüftungssystem, 2 Paraffinbädern und 1 Aufbereitungskorb |
29865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verarbeiten Sie biologische Proben von der chemischen Fixierung bis hin zur Paraffin-Infiltration mit dem Thermo Scientific™ STP 120 Gewebeeinbettautomaten mit Abschleuderfunktion. Dieser kompakte Karussell-Gewebeeinbettautomat ist ein Tischgerät, dessen einzigartiges Design die programmierbare, sanfte Zentrifugalkraft nutzt, um die für Karussell-Automaten normale vertikale Agitation zu verstärken.
Eigenschaften:
- Sofortstart oder verzögerter Start einstellbar
- Programmierbare Rotationsgeschwindigkeit von entweder 60 oder 70 U/min; Rotation kann auch auf AUS programmiert werden
- Programmierbare Eintauchzeit für die einzelnen Stationen (von 1 Minute bis zu 90 Stunden und 59 Minuten)
- Korbkapazität von 120 oder 240 Kassetten
- Batterie-Notversorgungssystem bei Stromausfall
Leistungsverhalten:
- Die Deckel für Reagenzgefäße und ein Entlüftungssystem mit Aktivkohlefilter verringern den Austritt entstehender Dämpfe.
- Speichermöglichkeit für bis zu 10 verschiedene Verarbeitungsprogramme
- Zur Verbesserung der Einbettqualität drehen sich die Kassettenkörbe innerhalb der Reagenzgefäße abwechselnd gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn.
- Reagenzverschleppung wird durch das sanfte Zentrifugieren des Korbs über dem Reagenzgefäß reduziert.
- Jedes Reagenzgefäß fasst 1.8 l des Reagenzes
Physikalische Daten:
- Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Durchmesser: 85 cm (33.5 in.)
- Höhe: 50 cm Öffnung bis 70 cm (19.6 bis 27.5 Zoll)
- Gewicht: 70 kg (154 lb.)
Enthält:
- Grundgerät
- Bedienungsanleitung
- Zehn Reagenzgefäße und zwei Paraffinbäder für Betrieb mit einem Korb (insgesamt 120 Kassetten) oder neun Reagenzgefäße und drei Paraffinbäder für Betrieb mit zwei Körben (insgesamt 240 Kassetten)
Spezifikation
120 oder 240 Kassetten | |
33,5 in. | |
19,6 bis 27,5 in. | |
154 lb. | |
50/60 Hz |
1,8 L | |
85 cm | |
50 bis 70 cm | |
70 kg | |
100/240 V |