Learn More
Thermo Scientific Aufbewahrungsbox
Safely store samples in your freezer with these Storage Boxes.
Marke:  Thermo Scientific 44199-70
108.30 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12333800
  • 114.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Spezialkarton, der innen und aussen eine feuchtigkeitsbeständige Beschichtung hat. Besonders wirtschaftlich für die Probenaufbewahrung im Freezer.
Typ: Kryobox
B/T/H: 136/136/50mm
Spezifikation
Spezifikation
Not Included
White
Square
12/Packung
127 x 127 x 50 mm (5 x 5 x 2 in.)
5 in.
5 in.
2 in.
Aufbewahrungsbox
Fiberboard
ULT Freezers
127 x 127 x 50 mm
127 mm
127 mm
50 mm