Learn More
Brannan™ Stoppuhr, zertifiziert
Zählt bis zu 1/100 Sekunde. Die Brannan™ Budget Stoppuhr verfügt über einen Rundenzähler, einen Kalender sowie eine Zeitanzeige und eine Alarmfunktion. Batterie und Umhängekordel sind im Lieferumfang enthalten.
Marke: Brannan™ 28/402/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 0.01 s-Stoppuhr
- Rundenzähler, Kalender, Zeit und Alarm
- Mit Umhängekordel
- Abmessungen: 66 x 52 x 17 mm
- LCD-Größe: 21 x 9 mm
- Inklusive 1 x LR41-Batterie
Spezifikation
Stoppuhr | |
±1 s/Tag | |
1/100 sec. | |
Schwarz | |
Batterien |
Täglicher Alarm | |
LCD, Big Digit Display | |
ABS | |
66 x 52 x 17 mm | |
CE- und ROHS/WEEE-zugelassen |