Learn More
Seward™ Stomacher™ 80 Biomaster Mixgerät
Der Stomacher™ 80 Biomaster bietet Lösungen für die Verarbeitung kleiner Gewebe für klinische, biowissenschaftliche und mikrobiologische Anwendungen.
Marke:  Seward™ 0080/000/EU
Artikelnummer. 12819405
  • 3520.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Biomaster verarbeitet Proben von 250 µl bis 80 ml und ermöglicht es so, die höhere Nachfrage nach kleineren Proben zu bewältigen, ohne die Probenqualität zu verringern
  • Proben können sicher und ohne das Risiko einer Kreuzkontamination verarbeitet werden, während die Zellrückgewinnung gleichzeitig sichtbar maximiert wird
  • Einstellbare Prozesszeiten und Paddelgeschwindigkeiten
  • Nachgewiesene Verbesserung der Zellrückgewinnung und -viabilität
  • Erschwingliche Probenvorbereitung
Spezifikation
Spezifikation
230 V
50 Hz
190 mm
Für TB-Einsätze mit Sputa und Geweben, die Qualitätskontrolle von Salbe- und Cremeproben und Geweben in der Tierforschung
230 V, 50 Hz
5 bis 80 ml
290 mm