Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Zubehör für Rührheizplatten und Heizplatten
Replacement parts and accessories for use with Hotplates, stirrers, and/or stirring Hotplates.
Marke: Cole-Parmer™ Stuart™ 04807-90
333.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzteile und Zubehör für fortschrittliche Heizplatten, Rührer und/oder Heizplatten-Rührer.
Spezifikation
Wird an Heizplatte oder Rührer angeschlossen | |
Präzise Flüssigkeits-Temperatursteuerung | |
SCT2 | |
50°bis 200 °C | |
3,5 in. | |
LED | |
± 0,5 °C | |
Kunststoff, Edelstahl |
Undergrad-Heizplatten und Rühr-Heizplatten | |
3 in. | |
122 °F bis 392 °F | |
Temperaturregler | |
635 g | |
7,5 x 9 x 12,3 cm | |
Unbeschichtet | |
1,4 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Zubehör für Rührheizplatten und Heizplatten > Temperaturregler; Undergrad-Heizplatten und Rühr-Heizplatten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur