Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Powder Thief aus HDPE
BIOPHARMA
Ideal für die Entnahme repräsentativer Proben an bekannten Stellen in großen Mengen von Pulver. Das Pulver wird im Probenehmer eingeschlossen und kann leicht entnommen sowie entleert werden.
Marke:  Sampling Systems™ 8060H-520
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11985437
  • 135.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hauptmerkmale:
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Längen und Spitzengrößen
Handhabung:
  • Stecken Sie den Probenehmer in das Produkt und achten Sie darauf, dass sich die Spitze im Inneren des Probenehmergehäuses befindet.
  • Ziehen Sie das Gehäuse in der gewünschten Tiefe nach oben, um die Spitze freizulegen. Die Probe fällt in den Bereich um die Spitze.
  • Drücken Sie das Probenehmergehäuse nach unten, um die Probe aufzunehmen.
  • Nehmen Sie den Probennehmer aus dem Produkt.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
  • Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
  • Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
  • Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
  • Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
  • Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
Pulversieb
HDPE
Ja
Entspricht FDA CFR 177.1520, EU-Vorschriften 10/2011, EG-Vorschriften 1935/2004
500 mm
HDPE
20 mL
Unsteril
Ideal für die Entnahme repräsentativer Proben an bekannten Stellen in großen Mengen von Pulver