Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Jumbo-Pipette ist sowohl schnell als auch einfach zu verwenden und eignet sich ideal für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
Marke:  Sampling Systems™ 8051H-1100S
Artikelnummer. 16502180
  • 234.00 CHF / 37 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100.000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004- & EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10–6)
  • Gut sichtbarer farbkodierter Griff
  • Drücken Sie den Daumen auf das blaue Ende des Röhrchens, bis es die richtige Probenahmetiefe erreicht
  • Heben Sie den Daumen bei der erforderlichen Tiefe an, bis die Werte ausgeglichen sind
  • Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, um die Probe einzuschließen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
225 mL
21 mm
Einzeln verpackt
Steril
1100 mm