Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ gestopfte Glaspipetten, einzeln in Papieraufreißpackung verpackt
Führen Sie Anwendungen mit der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen durch.
180.00 CHF - 1220.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Länge (metrisch) | 290 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11936988
|
Thermo Scientific™
7077-1N |
1 ml | 1/Packung, 800/Karton |
902.00 CHF
800 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11946988
|
Thermo Scientific™
7077-2N |
2 ml | 1/Packung, 720/Karton |
180.00 CHF
180 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11956988
|
Thermo Scientific™
7077-5N |
5 ml | 1/Packung, 720/Karton |
860.00 CHF
720 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11966988
|
Thermo Scientific™
7077-10N |
10 ml | 1/Packung, 600/Karton |
1220.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Profitieren Sie bei Ihren Anwendungen von der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen, die einzeln in Papier zum Aufreißen verpackt sind. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Eigenschaften:- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Kalibriert auf Zugabe bis zum letzten Tropfen, durch Ausblasen ausgetrieben
- Leicht ablesbare Graduierungen
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
Glas | |
Steril | |
Ja | |
290 mm |