Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavbeutel, Kartonhalter für 511 Beutel
Sterilin Autoklavierbeutel sind strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck für Biogefährdung. Sie sind speziell für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ S23B
216.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei den Thermo Scientific™ Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
- Beutel aus HDPE sind für die Sterilisation bei 121 °C und Beutel aus Polypropylen für die Inaktivierung von besonders widerstandsfähigen Abfallstoffen bei 135 °C geeignet
- Praktische “Tuchspender”-Kartons geben die Beutel einzeln ab
- Es sind beschichtete Drahtständer oder Papphalter für die Verwendung mit Autoklavbeutel lieferbar
Bestellhinweis:
Nicht in allen geographischen Regionen lieferbar
Spezifikation
Beschichteter Drahthalter für 511 Beutel | |
Beschichteter Draht | |
10 |