Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behälter aus Polystyrol
Lagern Sie Proben kleiner Volumina in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol.
Marke: Thermo Scientific™ 129BBAC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lagern Sie Proben kleiner Volumina in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol. Ideal für pädiatrische Proben und andere klinische Anwendungen mit kleinen Volumina geeignet. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Geeignet für die Zentrifugation bei 7.200 x g
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Erhältlich mit Borsäure (0,09 g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Erhältlich mit abnehmbarem Deckglas – ideal für die Arbeit an der Kultur intrazellulärer Organismen geeignet (z. B. Chlamydia trachomatis, Rickettsien usw.)
Hinweis:
Diese Behälter sind ausschließlich zur In-vitro-Verwendung.
Spezifikation
Behälter | |
Zylindrisch | |
7 mL | |
Polyethylen | |
22,5 mm | |
Bedruckt |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. CE-Kennzeichnung entsprechend EU-Richtlinie 98/79/EG. | |
Bijou + Borsäure | |
50,2 mm | |
700/Karton |