Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Flüssigkeitsbehandlungssysteme, 130μl, ART Filter
Die sterilen Pipettenspitzen von Thermo Scientific™ für Beckman™ Liquid Handling-Systeme sind dank der überlegenen Geradlinigkeit der Spitze und des niedrigen %CV-Werts besonders leistungsstark.
899.00 CHF - 1370.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Format | Gestell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Verpackung | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Verpackung | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11721263
|
Thermo Scientific™
918-011 |
20 μl | Gestell | 50 x 96 Spitzen | Sterile & PCR Ready |
1355.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11701263
|
Thermo Scientific™
918-251 |
20 μl | Gestell | 10 x 96 Spitzen | Sterile |
899.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11761263
|
Thermo Scientific™
919-011 |
130 μl | Racks | 10 x 96 Spitzen | Sterile & PCR Ready |
1370.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11731263
|
Thermo Scientific™
919-251 |
250 μl | Gestell | 50 x 96 Spitzen | Sterile |
899.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Diese Automationsspitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Pipettenspitzen werden auf den jeweiligen Workstations validiert, für die sie entwickelt wurden.
Merkmale:- Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1536-Deepwell-Mikrotiterplatten
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Steril | |
Gestell | |
Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.