Learn More
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Höhe (metrisch):
131 mm
169 mm
201 mm
241 mm
Beschreibung
- Eine Reihe hochwertiger, steriler Weithalsflaschen.
- Die Flaschen haben einen Körper aus HDPE und einen Schraubverschluss aus PP.
- Alle für diese Flaschen verwendeten Polymere werden aus FDA-konformen Polymeren hergestellt.
- Diese sterilen Flaschen eignen sich ideal für den Einsatz in Labors und Produktionsbereichen.
- Die Flaschen haben einen breiten Hals, was sie ideal für die Arbeit mit Pulvern und Flüssigkeiten macht.
- Der Verpackungsprozess erfolgt in einem Reinraum der Klasse 7, und jede Flasche wird in einem Laminatfilmbeutel verpackt.
- Nach dem Verpacken werden die Flaschen gammasterilisiert.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 gemäß HDPE/PP.
Spezifikation
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 201 mm |
Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
Material | HDPE |
Verpackung | Einzeln verpackt |
Sterilität | Steril |
Öffnung | Breit, mit Gewinde |