Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikalrotor
Beschleunigen Sie die Verarbeitung und minimieren Sie Probenverlust mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikalrotor aus Titan.
Marke:  Thermo Scientific™ 79285
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12191720
  • 47114.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschleunigen Sie die Verarbeitung und minimieren Sie Probenverlust mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 65 V 13-Vertikalrotor aus Titan.
  • Vertikaler Titan-Rotor
  • Fassungsvermögen: Erhältlich mit 13,5 ml, 6 ml und 13,5 ml Quick-Seal
  • Max. Drehzahl/RZB: 65.000 U/min/400.671 x g (13,5 ml) 393.120 x g (6 ml)
  • K-Faktor: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
  • Winkel: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stepsaver 65V13 vertikaler Titan-Rotor; Kartuschensatz mit Schnellverschluss
Vertikalrotor
400,671 x G
84,9 mm
12,9
16 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
361,972 x g (13.5 ml) / 361,972 x g (6 ml)
Titan
8 x 13,5 ml
65.000 U/min
68,5 mm
93 mm
21,4 lb. (9,7 kg)
323,274 x G