Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikalrotor
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Genauigkeit von Ergebnissen mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikalrotor aus Titan.
Marke:  Thermo Scientific™ 79277
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12161720
  • 46089.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Genauigkeit von Ergebnissen mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 50 V 39-Vertikalrotor aus Titan.
  • Vertikaler, 0°-Winkel-Titanrotor
  • Fassungsvermögen: Erhältlich mit 39 ml und 13,5 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 50.000 U/min/241.831 x g (39 ml), 228.706 x g (13,5 ml)
  • K-Faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
StepSaver 50V39 vertikaler Titan-Rotor
Vertikalrotor
228,706 x G
81,9 mm
22,6
16 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
205,807 x G
Titan
8 x 13,5 ml
50.000 U/min
60,8 mm
93 mm
22,7 lb. (10,3 kg)
169,784 x G