Learn More
StepOne™ StepOne™ Real-Time PCR System
GREENER_CHOICE
Das StepOne™ Real-Time PCR System ist ein 48-Well Real-Time PCR-Gerät mit niedrigem Durchsatz und ideal sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Anwender geeignet.
Marke:  StepOne™ 4376374
Artikelnummer. 12170012
  • 27430.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Desktop-Computer
Beschreibung
Beschreibung
Das StepOne™ Real-Time PCR System kann für eine Vielzahl von Konfigurationen eingestellt werden und ist mit intuitiver Datenanalyse und Gerätesteuerungssoftware sofort einsatzbereit.Das StepOne™ Echtzeit-PCR-System verwendet robuste, LED-basierte, optische 3-Farbaufnahmen und liefert präzise, quantitative Echtzeit-PCR-Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen in der Genomforschung.Ein Tower-PC ist im Lieferumfang enthalten.
Das StepOne™ Real-Time PCR System ist ein 48-Well Real-Time PCR-Gerät mit niedrigem Durchsatz und ideal sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Anwender geeignet. Das StepOne™ Real-Time PCR System kann für eine Vielzahl von Konfigurationen eingestellt werden und ist mit intuitiver Datenanalyse und Gerätesteuerungssoftware sofort einsatzbereit. Das StepOne™ Real-Time PCR-System verwendet robuste LED-basierte optische 3-Farbaufnahmen und liefert präzise, quantitative Real-Time PCR-Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen in der Genomforschung.
Das StepOne™ Real-Time PCR-System zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:
  • Moderne Software und Geräte zur Durchführung einer breiten Palette von Genomik-Assays.
  • Empfindliches optisches LED 3-Farb-Aufnahmesystem
  • Die intuitive und zuverlässige Software eignet sich perfekt sowohl für Anfänger und erfahrene Anwender
  • Einfache und flexible Geräteeinstellung und -verwendung
StepOne™ Software
Die im Lieferumfang des StepOne™ Real-Time PCR Systems enthaltene StepOne™ Software läuft unter den Betriebssystemen Windows™ XP, Windows Vista™ und Windows™7 und bietet Funktionen zur Gerätesteuerung, Datenerfassung und Datenanalyse. Diese neueste Version enthält Funktionen zur Erfassung von Schmelzkurvendaten für High Resolution Melt (HRM)-Anwendungen und die Option zum Export in Real-Time PCR Data Markup Language (RDML) zur Kompatibilität mit MIQE-Richtlinien.
Schnelle und einfache Assay-Einrichtung
Dieses bemerkenswert einfache Real-Time PCR System ist mit einem LCD-Touchscreen und einer anwenderfreundlichen Oberfläche ausgestattet, die Forschern, die neu in der Real-Time PCR sind, die Möglichkeit bietet, genetische Studien durchzuführen. Die intuitiven Software- und Protokollassistenten helfen neuen Anwendern bei der Durchführung ihrer Real-Time PCR-Experimente. Das StepOne™ Real-Time PCR System beinhaltet zudem ein Quick-Start-Setup, so dass Sie sofort mit einem Durchlauf beginnen und zu einem späteren Zeitpunkt Platteninformationen eingeben können.
Empfindliche LED-basierte 3-Farb-Fluoreszenzwerte
Das StepOne™ Real-Time PCR System verwendet ein langlebiges optisches System auf LED-Basis, das die Fluoreszenz von FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™ und ROX™ Farbstoffen aufzeichnen kann. Dieses kostengünstige, 3farbige 48-Well System liefert präzise, quantitative Real-Time PCR-Ergebnisse und speichert bei jedem Durchlauf Daten aus allen Filtern, ohne dabei auf einem Computer oder eine Platteneinrichtung angewiesen zu sein. Es kann mit 99.7%iger Zuverlässigkeit zwischen 2 Populationen mit 5,000 und 10,000 Template-Kopien eines TaqMan® Assays unterscheiden.
Kompatibel mit vielen Genomanalyseverfahren
Führen Sie mit dem anwenderfreundlichen StepOne™ Real-Time PCR System und der Software eine Vielzahl von standardisierten und anspruchsvollen genetischen Analyseverfahren auf einem Gerät durch. Das StepOne™ System unterstützt viele Echtzeit-PCR-Anwendungen, einschließlich der Folgenden:
  • SNP-Genotypisierung
  • Genexpressionsanalyse
  • MicroRNA-Expression
  • Translokationsanalyse
  • Generkennung
  • Analyse der viralen Last
Die enthaltene StepOne™ Software unterstützt eine Vielzahl von Analysemethoden, einschließlich der Folgenden:
  • Standardkurve (absolute Quantifizierung)
  • Relative Standardkurve
  • Komparative Ct (ΔΔCt) (relative Quantifizierung)
  • Genotypisierung und Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse
  • Schmelzkurvenanalyse
  • Hochauflösende Schmelzkurven (zusätzliche Software erforderlich)
Vielseitige Konfigurationsoptionen
Durch die extrem kleine Stellfläche des StepOne™ Systems kann es in vielen verschiedenen Konfigurationen installiert werden und bietet beispiellose Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit, die in jedes Labor passt. Das StepOne™ Real-Time PCR System kann über einen PC, mit einem PC, der an ein lokales Netzwerk (LAN) angeschlossen ist, oder als eigenständiges Gerät (ohne PC) verwendet werden. Jedes StepOne™ Real-Time PCR System ist werkseitig auf optische und thermische Genauigkeit kalibriert. So können sofort nach dem Auspacken ohne Probleme bemerkenswerte Real Time PCR-Ergebnisse erzielt werden.
Datenüberwachung, -verbreitung und -speicherung in Echtzeit
Das System misst die Amplifikation unmittelbar beim Auftreten und ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt Ihres Experiments Zyklus für Zyklus zu überwachen, entweder auf der Maschine oder aus der Ferne. Ihre Daten werden auf dem Gerät selbst gespeichert und können angezeigt und automatisch per Fernzugriff, E-Mail oder auf einem USB-Stick übertragen werden. Die Daten können auch bequem als Powerpoint™-, Excel™- und .gif-Dateien exportiert werden.
Erweiterte Genexpressionsfunktionen
Zur modernen Software des StepOne™ Real-Time PCR Systems gehört nun auch ein leistungsstarkes Paket für Genexpressionsuntersuchungen. Dieses Software-Paket ermöglicht eine höhere Flexibilität und Genauigkeit bei Ihren Genexpressions-Assays durch:
  • Analyse einer unbegrenzten Anzahl von Platten in einer Studie
  • Sortieren von Daten nach biologischen oder technischen Replikatgruppen
  • Verwendung mehrerer endogener Kontrollen
  • Assay-Wirkungsgradkorrektur
Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse
Mit der High Resolution Melt Software v3.0 können Sie jetzt mit dem StepOne™ Real-Time PCR System Post-PCR-Sequenzvariationsanalysen durchführen. Diese separat zu erwerbende Software vereinfacht die Einrichtung durch die Beibehaltung Assay-spezifischer Einstellungen und akzeptiert eingefügte Plattenlayoutinformationen direkt aus Excel. Die HRM Software v3.0 verfügt auch über einen verbesserten Clustering-Algorithmus für erhöhte Empfindlichkeit und Genauigkeit und die Fähigkeit, separate Analysen mehrerer Assays auf einer einzigen Platte durchzuführen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 °C (35 bis 95 °C) der Anzeigetemperatur
Linearer Dynamikbereich größer als 9 Protokolleinheiten (Erkennung)
0,25 °C (35 bis 95 °C) der Soll-/Anzeigetemperatur
51.2 cm
4 °C bis 100 °C
Scan-Zeit: <2 Std./Durchlauf (Standardmodus), <40 Min./Durchlauf (Schnellmodus)
Schnellmodus: ±2.2 °C/Sek., Standardmodus: ±1.6 °C/s
Multiplexing
1 Gerät
24 kg (52 lb.)
1 Kopie
Desktop-Computer
120 V
42.7 cm
Genotypisierung und Genomprofilierung, Echtzeit-PCR (qPCR), auf Echtzeit-PCR basierendes Genexpressionsprofiling
4,6 °C/s
10 bis 30 μl (Standardkurvenexperimente: 40 μl im Standardmodus validiert)
3 Emissionsfilter, LED, Fotodiode
FAM™, JOE™, ROX™, SYBR™ Green I, VIC™
0.1 ml-Röhrchen, 48-Well-Platte