Learn More
Gibco™ StemPro™ Osteogenese-Differenzierungs-Kit
StemPro™ Osteogenese-Differenzierungs-Kit
Marke:  Gibco™ A1007201
269.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10216663
  • 303.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur vollständigen Differenzierung von humanen mesenchymalen Stammzellen in Fettzellen
Das StemPro™ Osteogenese-Differenzierungskit wurde für die osteogene Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen (MSC) in Gewebekulturgefäßen entwickelt. Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um die MSC dazu anzuregen, der Osteogenese-Signalkaskade zu folgen und
unreife und reife Osteozyten zu generieren. Die Verwendung des StemPro™ Osteogenese Differenzierungs-Kits in Kombination mit MesenPRO RS™ Medium oder StemPro™ MSC SFM bietet eine standardisierte Zellkultur-Arbeitsprozesslösung für die Isolierung und Expansion von MSC sowie deren Differenzierung in mineralisierte, Matrix-produzierende Osteozyten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stammzellen (mesenchymal)
CO2
Osteogenese-Differenzierungskit
Flüssig
1.000 mg/l
Keine HEPES
Kein Phenolrot
Forschungsqualität
Differenzierung
Natriumhydrogencarbonat
Human
Dieses Kit wird in zwei Teilen mit separaten Lagerungsanforderungen geliefert. Diese Komponenten werden nicht einzeln verkauft:
• StemPro™ Basismedium für die Osteozyten/Chondrozyten-Differenzierung (100 ml; im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern)
• StemPro™ Osteogenese-Supplement (10 ml; im Dunkeln bei –5 bis –20 °C lagern)
Das Basismedium wird bei Raumtemperatur geliefert, während das Supplement auf Trockeneis geliefert wird.
Differenzierung von Stammzellen
≤ 50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml
Geringe Glukosekonzentration
GlutaMAX™-I
Natriumphosphat
Gibco™, StemPro™
1 Kit
Standardserum
Natriumpyruvat
Osteogenese-Supplemente