Learn More
Gibco™ StemPro™ Neurales Supplement
StemPro™ Neurales Supplement
Marke: Gibco™ A1050801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimale Proliferation von kaum verfügbaren neuronalen Stamm- und Vorläuferzellen; proliferierte Zellen behalten ihren Vorläuferstatus und das Potenzial zur Differenzierung in Neuronen und Gliazellen. Das optimierte und sofort einsetzbare System macht Medien-Screening über “Versuch und Irrtum” überflüssig.Aufgrund ihrer geringen Verfügbarkeit war die In-vitro-Expansion von humanen neuronalen Stammzellen (NSC) und Gliavorläuferzellen (GPC) eine Herausforderung für akademische und klinische Forscher. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, haben wir StemPro™ Neurales Supplement entwickelt, ein optimales praktisches und kostengünstiges serumfreies Medium-Supplement für die Proliferation von neuronalen Stammzellen und Vorläuferzellen von Säugetieren, wie z. B. NSCs und GPCs von Menschen und Ratten. Es kann außerdem in Kombination mit geeigneten Basalmedien und Wachstumsfaktoren zur Expansion einiger neuronaler Vorläuferzellen verwendet werden. Noch wichtiger ist, dass proliferierte Zellen ihren Vorläuferstatus und das Potenzial zur Differenzierung in Neuronen und Gliazellen behalten.
In den letzten Jahren ist das wissenschaftliche Interesse an der Untersuchung neuronaler Stamm-⁄Vorläuferzellen aufgrund ihrer wichtigen Rolle bei der Neurogenese gestiegen. Neueste Fortschritte weisen zudem auf die mögliche Verwendung neuronaler Stamm-⁄Vorläuferzellen als effektive Therapien für neurodegenerative Krankheiten hin, z. B. dopaminerge neuronale Vorläuferzellen bei der Parkinson-Erkrankung sowie oligopotente Vorläuferzellen bei amyotropher Lateralsklerose (ALS) und Multipler Sklerose (MS).
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
|
serumfrei | |
Säugetierzellkultur | |
Neurales Supplement | |
Steril | |
Akademische Forschung, klinische Forschung | |
10 mL | |
serumfrei |
Neuronale Stammzellen | |
50 X | |
Flüssig | |
serumfrei | |
≤ 50 EU/ml | |
StemPro™ | |
Trockeneis | |
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, pH-Wert |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen. ACHTUNG: Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur