Learn More
Gibco™ StemPro™ Chondrogenese-Differenzierungs-Kit
StemPro™ Chondrogenese-Differenzierungs-Kit
Marke: Gibco™ A1007101
266.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kit wurde für die chondrogenetische Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen (MSCs) in Gewebekulturgefäßen entwickelt. Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um die MSC dazu anzuregen, der Chondrogenese-Signalkaskade zu folgen und Chondrozyten zu generieren. Die Verwendung des StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kits in Kombination mit StemPro™ MSC SFM oder MesenPRO RS™ Medium bietet eine standardisierte Kultur-Workflow-Lösung für die Isolierung, Expansion und Differenzierung von MSCs in Collagenmatrix-produzierende Chondrozyten.Spezifikation
Stammzellen (mesenchymal) | |
CO2 | |
Chondrogenese-Differenzierungskit | |
Flüssig | |
GlutaMAX™-I | |
Kein Phenolrot | |
Forschungsqualität | |
Differenzierung | |
Natriumhydrogencarbonat | |
Human |
Dieses Kit wird mit 100 ml Basismedium und 10 ml Wachstumssupplement geliefert, die für die Formulierung von 100 ml des vollständigen Mediums geeignet sind. Die Komponenten erfordern unterschiedliche Versand- und Lagerungsbedingungen. Das Wachstumssupplement ist nicht einzeln erhältlich. StemPro™ Osteocyten⁄Chondrocyten-Differenzierungsbasismedium bei 2 bis 8 °C (vor Licht schützen) StemPro™ Chondrogenese-Supplement bei -5 bis -20 °C (im Dunkeln) |
|
Differenzierung von Stammzellen | |
≤ 50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml | |
Geringe Glukosekonzentration | |
Keine HEPES | |
Gibco™, StemPro™ | |
1 Kit | |
serumfrei | |
Natriumpyruvat |