Learn More
Carl Zeiss™ STEMI 508 doc Stereomikroskop mit Stativ K MAT
Zur Verwendung in einer Vielzahl an Anwendungen.
Marke: Carl Zeiss™ 495009-0008-000
Additional Details : Gewicht : 13.00000kg
Beschreibung
- Der 8:1-Zoom ermöglicht eine bis zu 50-fache Vergrößerung von Details
- Austauschbare Optik ermöglicht die Beobachtung einer Fläche von bis zu 122 mm
- Stemi 508 ist ergonomischer als jedes andere Stereomikroskop vom Typ Greenough
- Dank des flachen Betrachtungswinkels von 35° behalten Sie auch nach stundenlanger Arbeit eine entspannte Haltung.
- Mit ZEISS Stemi 508 können Sie Ihre Proben genau so beobachten und dokumentieren, wie sie sind: detailreich, mit scharfem Fokus und frei von Verzerrungen oder Farbsäumen
- Robustes 360-Grad-Mikroskop für die tägliche Laborarbeit und industrielle Prüfungen
- Apochromatische Zoomoptik und effiziente Streulichtunterdrückung sorgen für ein gestochen scharfes dreidimensionales Bild ohne Verzerrungen und ohne Farbsäume
- Visualisieren Sie Objekte in Sichtfeldern von bis zu 122 mm
- Mit dem großen 8:1-Zoom können Sie auch kleinste Strukturen mit starkem Kontrast beobachten
- Verwenden Sie austauschbare apochromatische Frontoptik und Okulare, um eine 2-fache bis 250-fache Vergrößerung zu erreichen
- Doppelte Auflösung oder große Arbeitsabstände von bis zu 287 mm, ohne dabei die optische Qualität zu beeinträchtigen
- Stemi 508 wurde für hohe Arbeitsbelastungen entwickelt und verfügt über eine beständige und zuverlässige Mechanik
- Ausgewogener 3D-Eindruck: egal ob Sie kontinuierlich variabel oder im reproduzierbaren Modus durch Aktivieren von Klickstopps zoomen – das Bild bleibt über den gesamten Vergrößerungsbereich hinweg scharf fokussiert
- Flacher Betrachtungswinkel von 35°
- Ergonomisches Design für eine bequeme Haltung während langer Arbeitszeiten
- Wählen Sie aus einer Reihe von kompakten bis hin zu flexiblen und stabilen Auslegerständern, vom einfachen Durchlicht bis zum Polarisationskontrast, um die Anwendung genau auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden
- Präzises Positionieren von Proben durch Hinzufügen einer gleitenden, neigbaren oder rotierenden Polarisationsstufe
- Der C-Mount-Adapter für ZEISS AxioCam Kameras ist im Lieferumfang enthalten und kann für jede Spiegelreflexkamera oder jeden Camcorder ausgetauscht werden
Stemi 508 Stereomikroskop
Ausgewählte Anwendungen- Holz- und Papierindustrie
- Forensische Untersuchungen
- Zahnmedizin
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Numismatik
Stemi 508 doc Stereomikroskop
Ausgewählte Anwendungen- Holz- und Papierindustrie
- Forensische Untersuchungen
- Hobby- und Privatbereich
- Botanik
Spezifikation
Stativ K MAT und Ringbeleuchtung K LED | |
Frontoptik 0,63x; FWD 127 mm | |
Stemi 508 Stereomikroskop |
Stativfuß 310 x 200 x 35 mm; Arbeitsfläche 195 x 160 mm | |
Stemi 508 doc Stereomikroskop mit Stativ K MAT | |
LED-Ring K |