Learn More
Cytiva Spannschlüssel aus Stahl
93.90 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Typ Hakenschlüssel
Material Stahl mit galvanisierter Oberfläche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12465670
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9647-78
Durchmesser der Sicherungsmuttern: 95 bis 100 mm
114.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12637823
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9647-76
Muttern 58 bis 62 mm Durchmesser
93.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Hakenschlüssel
Stahl mit galvanisierter Oberfläche