Learn More
Brady™ Kugelhahn - Absperrung, 6 - 25 mm
Durch ihre einteilige, benutzerfreundliche Ausführung sind unsere Standard-Kugelventil-Absperrungen die ideale Lösung für die Sicherung Ihrer Vierteldreh-Kugelventile in der AUS-Stellung. Löcher für 9,53 mm Vorhängeschlossbügel. Für Kugelventile der Größen 6,35 mm bis 25,4 mm
Marke: Brady™ 065692
Additional Details : Gewicht : 0.10890kg
Beschreibung
- Standard-Kugelventil-Absperrung
- Durch ihre einteilige, benutzerfreundliche Ausführung sind unsere Standard-Kugelventil-Absperrungen die ideale Lösung für die Sicherung Ihrer Vierteldreh-Kugelventile in der AUS-Stellung
- Löcher für 9,53 mm Vorhängeschlossbügel
- Für Kugelventile der Größen 6,35 mm bis 25,40 mm
Spezifikation
Kleines Kugelventil Rückschlagventil | |
Stahl | |
Sperrvorrichtung für kleines Brady Kugelventil | |
Lockout Tagout | |
117 mm | |
3.7 in. |
Rot | |
OSHA 1910.147 | |
78.74 x 93.98 x 57.15 mm | |
2.25 in. | |
Je 1 | |
93.98 mm |