Learn More
asecos™ Lagerkanne Stahlblech
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 23128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866516
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
1.3 gal.
Gelb
8.39 in.
14.57 in.
2.84 lb.
5 L
Stahl
213.00 mm
370.00 mm
1.29 kg