Learn More
asecos™ Lagerkanne Stahlblech
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 23126
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816566
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0.3 gal.
Gelb
6.46 in.
8.46 in.
1.65 lb.
1 L
Stahl
164.00 mm
215.00 mm
0.75 kg