Learn More
Wheaton Science Products Steel Rack for 12 BOD Bottles 300ml
Marke:  Wheaton Science Products W227731
91.92 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Steel Rack for 12 BOD Bottles 300ml
Artikelnummer. 15507235
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025