Learn More
Brady™ Große Kugelhahnabsperrung
Durch ihre einteilige, benutzerfreundliche Ausführung sind unsere Standard-Kugelventil-Absperrungen die ideale Lösung für die Sicherung Ihrer Vierteldreh-Kugelventile in der AUS-Stellung. Für Kugelventile der Größen 31,75 mm bis 76 mm
61.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Große Kugelventil-Sperrvorrichtung |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Stahl |
Zertifizierung/Konformität | OSHA 1910.147 |
Beschreibung | Große Brady Kugelventilsperre |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Bügel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Bügel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10122274
|
Brady™
065693 |
10 mm |
61.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10235044
|
Brady™
065669 |
7,5 mm |
61.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lockout/Tagout
- Absperrvorrichtungen für Ventile Kugelventil-Absperrungen
- Durch ihre einteilige, benutzerfreundliche Ausführung sind unsere Standard-Kugelventil-Absperrungen die ideale Lösung für die Sicherung Ihrer Vierteldreh-Kugelventile in der AUS-Stellung. Für Kugelventile der Größen 31,75 mm bis 76 mm
Spezifikation
Große Kugelventil-Sperrvorrichtung | |
Stahl | |
Große Brady Kugelventilsperre | |
Lockout Tagout | |
180 mm | |
6.12 in. |
Rot | |
OSHA 1910.147 | |
16.51 x 155.45 x 98.04 mm | |
3.86 in. | |
Je 1 | |
155.45 mm |