missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mecmesin™ Statischer Drehmomentschraubenzieher

Geeignet für die Messung von sehr feinen statischen Drehmomenten.

Marke:  Mecmesin™ 871002

Encompass

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11937999

  • 1482.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Eine Reihe von Präzisions-Drehmomentschraubendrehern mit geringem Kraftaufwand für handgeführte Anwendungen.
  • Ausgestattet mit 1/4 Zoll-Sechskantansatz (oder 3 mm-Bohrung) für die Montage von Adaptern.
  • Genauigkeit ± 0,5 % des Skalenendwerts
Spezifikation

Spezifikation

1,5 Nm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote