Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 3
Bietet eine Vielzahl von Hefe- und Sojaprodukten, ideal für Prozesse, bei denen ein Nedium nicht tierischen Ursprungs bevorzugt wird.
Marke:  Gibco™ 215368
277.40 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16279831
  • 304.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet praktisch verpackte, nicht GMP-konforme 100-g-Proben dieser Peptone, die am besten für die human- und veterinärmedizinische Impfstoffproduktion geeignet sind und enthält:
    • Bacto Hefeextrakt und Gibco Hefeextrakt – diese Peptone enthalten eine Mischung aus Peptiden, Aminosäuren, Kohlenhydraten und Vitaminen, um ein optimales Wachstum bei mikrobiellen Spezies zu unterstützen, und sind ideal für die Produktion von Impfstoffen geeignet
    • Bacto TC Yeastolate – Dieses Pepton eignet sich ideal für CHO-basierte Anwendungen von biotherapeutischen monoklonalen Antikörpern und rekombinanten Proteinen sowie für Impfstoffanwendungen
    • Phytone Pepton und Difco Soyton – diese Supplemente auf Sojabasis stellen eine nährstoffreiche Kohlenhydratquelle für den erfolgreichen Einsatz bei mikrobieller Fermentation dar Das Mischen dieser Sojapeptone mit Hefepeptonen hat sich als zusätzlicher Nutzen für Kulturen erwiesen.
    • Bacto Malzextrakt – dieses Pepton ist ein wasserlöslicher Teil des Gerstenmalz und bietet auch Kohlenhydrate für eine Vielzahl von mikrobiellen Fermentationsprozessen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.
Trockenkulturmedien
je 1
Pulver
Herstellung von Impfstoffen für Mensch und Tier
Frei von Inhaltstoffen tierischen Ursprungs, Hefe und Soja