Learn More
Stärkelösung, Honeywell Fluka™
Indikator, 1 % in H2O
Marke:  Honeywell-Fluka 319554-500ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15693580
  • 442.62 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stärkelösung
1.005 g/ml bei 25 °C
Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
500 ml