Learn More
Stärke-Indikatorlösung 1 %, Acculute Standard volumetrische Lösung, Endvolumen 1 l, Thermo Scientific Chemicals
Für jodometrische Titrationen
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088632.LS
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Starch indicator solution | |
Flüssig | |
MFCD00082026 | |
6 U | |
17mm Hg at 20°C |
9005-84-9, 7732-18-5 | |
100% | |
Miscible with water. | |
Stärke:20%; Wasser:80% |