Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Staph Kontrollreagenz
Microgen Bioproducts Staph Kontrollreagenz zur Verwendung mit M43CE/M433CE.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M43CCE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erkennt sowohl Protein A als auch Koagulase und ermöglicht so die spezifische Identifizierung von Staphylococcus aureus.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
M43B Positivkontrolle 2 x 1 ml | |
Ohne Verzicht | |
7 Flaschen (5 x 5 ml, 2 x 1 ml) | |
1 | |
Bestätigende Identifizierung von präsumtiven Staphylococcus aureus-Kolonien aus primären Plattenkulturen | |
100 Tests | |
Monera | |
7 Flaschen (5 x 5 ml, 2 x 1 ml) | |
Latex mit humanem Fibrinogen beschichtet | |
Bakterien |
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Fibrinogen und IgG | |
Bakterienkolonien | |
Agglutinationstest | |
Teststreifen, sterile Impföse | |
1/Test | |
Karton mit Fläschchen-Einsatz | |
Staph Latex-Reagenz 5 ml | |
1 | |
2 Minuten |