Learn More
Zinnhaltiges Chlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15127352
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für die Quecksilberbestimmung
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel SnCl22H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinnhaltiges Chlorid
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Formelmasse 225.63
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.71 kg