Learn More
Standardlösung Bromid, WTW™
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 10 g/l |
Menge | 1 l |
Siedepunkt | 100 °C |
Physikalische Form | Flüssigkeit |