Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse
Brady™ Standard-Sicherheitsschlösser mit Stahlbügel sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
Marke:  Brady™ 813638
Additional Details : Gewicht : 0.71000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11781386
  • 132.00 CHF / 1 Box
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
  • Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
  • Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
  • Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
  • Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheits-Vorhängeschlösser
Verstärktes Nylon
6,5 mm
86,5 mm
Stahl
6/Packung
33 mm
Weiß
Sicherheitsschlösser – Standard
38.50 x 86.50 mm
38 mm
6
38,5 mm