Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 780 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 780 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15723122
  • 859.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Zwei Türen
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Ja
1
366 x 900 x 780 mm
2