Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 480 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 480 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00175
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15713092
  • 1110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Glasschiebetüren
2
350 B, 1500 x 480 mm
Ja
1