Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke: Koettermann™ 307-00173
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wandschrank
- Zwei Türen
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
Wandschrank | |
Nein | |
1 |
366 x 1200 x 780 mm | |
2 |