Learn More
BRAND™ Trichter mit Normschliff
Halbrundes Gehäuse
Marke:  BRAND™ 94910
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814120
  • 76.90 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Stiel eignet sich für Normschliff-Buchsen
  • Ideal zum Befüllen von Flüssigkeiten oder Pulvern in Mehrhalsflaschen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    50 mm
    Stiel für NS 19/26
    Trichter mit Normschliff
    Polypropylen
    10