Learn More
Welch™ Standard Duty Diaphragm Pump
These non-chemical-resistant Welch Standard Duty Diaphragm Pumps characterized by a compact design, long lifespan and oil-free evacuation are designed for aqueous and standard duty applications.
Marke: Welch™ 411781
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Membranpumpen ohne chemische Beständigkeit zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, eine lange Lebensdauer und eine ölfreie Evakuierung aus und sind für wässrige und standardmäßige Anwendungen konzipiert. Die Membranserie von Welch ist bekannt für ihren leisen und reibungslosen Betrieb. Dies ist das Ergebnis kontinuierlicher Produktverbesserungen und enger Beziehungen zu unseren Kunden. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Bauweise können Anwender die Pumpe problemlos bewegen und an verschiedenen Anwendungen/Standorten einsetzen.
- Je nach den spezifischen Anforderungen bietet Welch 1-, 2-, 4- und 8-Kopf-Membranpumpen. Sie sind in ein- oder mehrstufiger Konfiguration mit kontrollierter (ecoflex) oder nicht kontrollierter Pumpendrehzahl erhältlich. Ecoflex Membranpumpen sind mit einem modernen Vakuumregler ausgestattet, der eine Änderung der Pumpendrehzahl ermöglicht. Das Vakuum lässt sich präzise an die individuellen Erfordernisse anpassen, sodass der Prozess effizienter abläuft und reproduzierbar ist. Die zusätzliche Druckreduzierung ermöglicht die Destillation von Gemischen nahezu automatisch und ohne Unterbrechung des Betriebs. Ecoflex Membranpumpen garantieren ein positives ökonomisches und ökologisches Gleichgewicht, sodass die Betriebskosten um bis zu 80 % gesenkt werden können.
- Anwendungen: Physikalische Anwendungen, Vakuumofen, industrielle Anwendung, Trocknung, Filtration, Gasprobenahme, Vorpumpe für Turbomolekularpumpen
Spezifikation
540 x 300 x 240 mm | |
< 44 dB | |
32,8 kg | |
Physikalische Anwendungen, Vakuumofen, industrielle Anwendung, Trocknung, Filtration, Gasprobenahme, Vorpumpe für Turbomolekularpumpen | |
Membranpumpe | |
1 | |
230 V |
MP 2401 E | |
72,3 lb. | |
17 m3/h (283,3 l/min) | |
50/60 Hz | |
8 | |
< 75 Torr |