Learn More
Kinematica Standard-Dispergieraggregat für PT3100 D
Verwendet zwei Zahnreihen, eignet sich für ein breites Spektrum von Laboranwendungen und ist zuverlässig und effizient.
Marke:  Kinematica 11030298
Artikelnummer. 15515369
  • 1835.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auswahl und Anwendungen:
    • Alle Standard-Dispergieraufgaben
    • Mahlen von tierischen und menschlichen Gewebeproben in einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Volumen
    • Probenvorbereitung für die Extraktion und Auflösung organischer Materialien
    • Probenvorbereitung für medizinische diagnostische Verfahren sowie DNA-Analysen
    • Extraktionen von Systemen / Substanzen aus Proben pflanzlichen Ursprungs
    • Aufschluss von tierischen und menschlichen Zellen
    • Deagglomeration von vereinigten Zellstrukturen
    • Intensives Mischen
Spezifikation
Spezifikation
Standard-Dispergieraggregat
0,3 bis 10 ml
101 mm
Je 1
8 m/s
7 mm
PT-DA 07 / 2EC-F101