Learn More
Cole-Parmer™ Drei-Finger-Universalklemme
Diese Erweiterungsklemmen eignen sich zum sicheren Befestigen von Kolben, Messbechern und Büretten. Die standardmäßigen dreizinkigen Erweiterungsklemmen zeichnen sich durch eine innovative, geschlossene Bügelkonstruktion aus, welche die Kontamination und Korrosion von Innenteilen mindert und besonders reinigungs- und dekontaminationsfreundlich ist.
Marke: Cole-Parmer™ 08021-26
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Konstruktion ermöglicht die Verwendung der Klemmen in voller Tiefe, ohne dass Federn oder Innenleben im Weg sind. Entscheiden Sie sich beim standardmäßigen Einsatz für die Einzelverstellmöglichkeit, bei der ein Zinken oder Finger mit einer Flügelmutter verstellt wird, während der andere Zinken stationär bleibt, oder aber für eine vielseitigere Klemme mit doppelter Verstellmöglichkeit. Mit Hilfe von Rändelschrauben lassen sich beide Zinken leicht über einen größeren Bereich verstellen. Die Zinkenhöhe dieser Klemmen macht sie ideal für den Einsatz bei der Aufnahme und Sicherung von Glaswaren mit präzisionsgeschliffenen Glasverbindungen.- Erhältlich in 3 Größen: klein, mittel und groß
- Aus vernickeltem Zink hergestellt
- Lieferung mit rutschfesten Vinylmanschetten oder Fiberglasabdeckungen für Temperaturen über 100 °C
- Ideal für unregelmäßig geformte Objekte
- Ein zusätzlicher Halter muss erworben werden, um Klammern an Laborgestellen, Stativen oder anderen Geräten zu befestigen
Spezifikation
Je 1 | |
Vernickelter Zink | |
247.9 mm |
Mehrzweckklammer | |
108 mm | |
Groß |